N-[(1S)-1-(3-Fluorophenyl)ethyl]cyclopropanamine hydrochloride
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC512029-1G PC512029-250MG
APOSPC512029-1GEA 2150 NOK
APOSPC512029-1G APOSPC512029-250MG
N-[(1S)-1-(3-Fluorophenyl)ethyl]cyclopropanamine hydrochloride
N-[(1S)-1-(3-Fluorophenyl)ethyl]cyclopropanamine hydrochloride
Formel: C₁₁H₁₄FN·ClH
MW: 215,695 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD32066863
CAS-nummer: 1704977-00-3