2-(Difluoromethyl)isonicotinaldehyde
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 2-(Difluoromethyl)-4-formylpyridine, 2-(Difluoromethyl)pyridine-4-carboxaldehyde
PC51203-1G PC51203-250MG PC51203-100MG
APOSPC51203-1GEA 14725 NOK
APOSPC51203-1G APOSPC51203-250MG APOSPC51203-100MG
2-(Difluoromethyl)isonicotinaldehyde
2-(Difluoromethyl)isonicotinaldehyde
Formel: C₇H₅F₂NO
MW: 157,118 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD18256101
CAS-nummer: 1211540-67-8