4-Chloro-6-(trifluoromethyl)nicotinaldehyde
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 4-Chloro-5-formyl-2-(trifluoromethyl)pyridine, 4-Chloro-6-(trifluoromethyl)pyridine-3-carboxaldehyde
PC51209-1G PC51209-250MG
APOSPC51209-1GEA 8475 NOK
APOSPC51209-1G APOSPC51209-250MG
4-Chloro-6-(trifluoromethyl)nicotinaldehyde
4-Chloro-6-(trifluoromethyl)nicotinaldehyde
Formel: C₇H₃ClF₃NO
MW: 209,553 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD13188806
CAS-nummer: 1060807-48-8