2,4-Difluoro-5-nitrobenzaldehyde 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC51227-1G PC51227-250MG PC51227-5G
APOSPC51227-1GEA 4050 NOK
APOSPC51227-1G APOSPC51227-250MG APOSPC51227-5G
2,4-Difluoro-5-nitrobenzaldehyde 95%
2,4-Difluoro-5-nitrobenzaldehyde
Formel: C₇H₃F₂NO₃
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD11857779
CAS-nummer: 127228-77-7