2,6-Dibromo-4-fluoro-1,3-benzothiazole 99%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC51328-1G PC51328-250MG
APOSPC51328-1GEA 3250 NOK
APOSPC51328-1G APOSPC51328-250MG
2,6-Dibromo-4-fluoro-1,3-benzothiazole 99%
2,6-Dibromo-4-fluoro-1,3-benzothiazole
Formel: C₇H₂Br₂FNS
MW: 310,969 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD09748620
CAS-nummer: 1188226-62-1