2,5-Dibromo-4-fluoro-1,3-benzothiazole
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC51330-1G PC51330-250MG
APOSPC51330-1GEA 3200 NOK
APOSPC51330-1G APOSPC51330-250MG
2,5-Dibromo-4-fluoro-1,3-benzothiazole
2,5-Dibromo-4-fluoro-1,3-benzothiazole
Formel: C₇H₂Br₂FNS
MW: 310,969 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD23705942
CAS-nummer: 1427426-59-2