1-(4-Fluorophenyl)-1,2,4-triazole-3-carboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC51335-1G PC51335-250MG
APOSPC51335-1GEA 8850 NOK
APOSPC51335-1G APOSPC51335-250MG
1-(4-Fluorophenyl)-1,2,4-triazole-3-carboxylic acid
1-(4-Fluorophenyl)-1,2,4-triazole-3-carboxylic acid
Formel: C₉H₆FN₃O₂
MW: 207,161 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD28606409
CAS-nummer: 1552231-28-3