2,3-Difluoro-4-(trifluoromethoxy)phenol 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC51437-1G PC51437-250MG PC51437-5G
APOSPC51437-1GEA 7675 NOK
APOSPC51437-1G APOSPC51437-250MG APOSPC51437-5G
2,3-Difluoro-4-(trifluoromethoxy)phenol 95%
2,3-Difluoro-4-(trifluoromethoxy)phenol
Formel: C₇H₃F₅O₂
MW: 214,09 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD32066749
CAS-nummer: 158178-37-1