8-(Trifluoromethoxy)-4-hydroxyquinoline
Leverandør: Apollo Scientific
Synonymer: 8-(Trifluoromethoxy)quinolin-4-ol
PC51523-1G PC51523-250MG
APOSPC51523-1GEA 3200 NOK
APOSPC51523-1G APOSPC51523-250MG
8-(Trifluoromethoxy)-4-hydroxyquinoline
8-(Trifluoromethoxy)-4-hydroxyquinoline
Formel: C₁₀H₆F₃NO₂
MW: 229,155 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD03407893
CAS-nummer: 40516-41-4