3-Hydroxy-5-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC51525-1G PC51525-250MG
APOSPC51525-1GEA 5100 NOK
APOSPC51525-1G APOSPC51525-250MG
3-Hydroxy-5-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
3-Hydroxy-5-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Formel: C₈H₇F₃O₂
MW: 192,135 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD18397635
CAS-nummer: 1261611-31-7