4,5-Diamino-2-fluorobenzotrifluoride 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 1,2-Diamino-4-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzene, 4-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzene-1,2-diamine
PC5171-1G PC5171-5G PC5171-10G
APOSPC5171-1GEA 1725 NOK
APOSPC5171-1G APOSPC5171-5G APOSPC5171-10G
4,5-Diamino-2-fluorobenzotrifluoride 97%
4,5-Diamino-2-fluorobenzotrifluoride
Formel: C₇H₆F₄N₂
MW: 194,13 g/mol
Smeltepunkt: 48…51 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD04038250
CAS-nummer: 179062-06-7