6-Nitro-2-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC51862-1G PC51862-250MG
APOSPC51862-1GEA 1175 NOK
APOSPC51862-1G APOSPC51862-250MG
6-Nitro-2-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
6-Nitro-2-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
Formel: C₉H₄F₃N₃O₄
MW: 275,141 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD22018788
CAS-nummer: 1483017-28-2