Tris(2,2,3,3-tetrafluoropropyl) borate
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: Tris(2,2,3,3-tetrafluoropropoxy)borane
PC52051-5G
APOSPC52051-5GEA 7475 NOK
APOSPC52051-5G
Tris(2,2,3,3-tetrafluoropropyl) borate
Tris(2,2,3,3-tetrafluoropropyl) borate
Formel: C₉H₉BF₁₂O₃
MW: 403,958 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD22124055
CAS-nummer: 2317-76-2