3-Bromo-5-fluoro-4-methylaniline 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Synonymer: 4-Amino-2-bromo-6-fluorotoluene, 3-Bromo-5-fluoro-p-toluidine
PC52052-1G PC52052-250MG PC52052-5G
APOSPC52052-1GEA 2775 NOK
APOSPC52052-1G APOSPC52052-250MG APOSPC52052-5G
3-Bromo-5-fluoro-4-methylaniline 98%
3-Bromo-5-fluoro-4-methylaniline
Formel: C₇H₇BrFN
MW: 204,04 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD12025433
CAS-nummer: 207110-35-8