2,4-Difluoro-3-methylbenzyl alcohol 97%
Leverandør: Apollo Scientific
PC520556-1G PC520556-5G
APOSPC520556-1GEA 3175 NOK
APOSPC520556-1G APOSPC520556-5G
2,4-Difluoro-3-methylbenzyl alcohol 97%
2,4-Difluoro-3-methylbenzyl alcohol
Formel: C₈H₈F₂O
MW: 158,145 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD07777159
CAS-nummer: 847502-91-4