4,6-Dichloro-5-nitro-2-(trifluoromethyl)-pyrimidine 95%
Leverandør: Apollo Scientific
PC520569-1G PC520569-5G
APOSPC520569-1GEA 3450 NOK
APOSPC520569-1G APOSPC520569-5G
4,6-Dichloro-5-nitro-2-(trifluoromethyl)-pyrimidine 95%
4,6-Dichloro-5-nitro-2-(trifluoromethyl)-pyrimidine
Formel: C₅Cl₂F₃N₃O₂
MW: 261,974 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD08436609
CAS-nummer: 715-46-8