4-(Difluoromethyl)tetrahydro-2H-pyran
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 4-(Difluoromethyl)oxane
PC52073-1G PC52073-250MG PC52073-5G
APOSPC52073-1GEA 1575 NOK
APOSPC52073-1G APOSPC52073-250MG APOSPC52073-5G
4-(Difluoromethyl)tetrahydro-2H-pyran
4-(Difluoromethyl)tetrahydro-2H-pyran
Formel: C₆H₁₀F₂O
MW: 136,14 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD28014019
CAS-nummer: 1820618-46-9
FN: 1993
ADR: 3,III