1-(Trifluoromethyl)cyclopropanamine hydrochloride 95%
Leverandør: Apollo Scientific
PC520815-250MG PC520815-500MG
APOSPC520815-250MGEA 1475 NOK
APOSPC520815-250MG APOSPC520815-500MG
1-(Trifluoromethyl)cyclopropanamine hydrochloride 95%
1-(Trifluoromethyl)cyclopropanamine hydrochloride
Formel: C₄H₆F₃N·ClH
MW: 161.553 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD11109575
CAS-nummer: 112738-67-7