3-Fluoropropan-1-amine
Leverandør: Apollo Scientific
Danger
PC52117-100MG PC52117-1G PC52117-250MG
APOSPC52117-100MGEA 2350 NOK
APOSPC52117-100MG APOSPC52117-1G APOSPC52117-250MG
3-Fluoropropan-1-amine
3-Fluoropropan-1-amine
Formel: C₃H₈FN
MW: 77,101 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD01694865
CAS-nummer: 462-41-9
FN: 2733
ADR: 3+8,III