4-Bromo-2-chloro-3-fluorobenzyl alcohol 95%
Leverandør: Apollo Scientific
PC52203-1G PC52203-250MG PC52203-5G
APOSPC52203-1GEA 5125 NOK
APOSPC52203-1G APOSPC52203-250MG APOSPC52203-5G
4-Bromo-2-chloro-3-fluorobenzyl alcohol 95%
4-Bromo-2-chloro-3-fluorobenzyl alcohol
Formel: C₇H₅BrClFO
MW: 239,469 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
CAS-nummer: 1891698-71-7