2-Amino-5-chloro-4-fluorobenzoic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC52217-1G PC52217-250MG
APOSPC52217-1GEA 5200 NOK
APOSPC52217-1G APOSPC52217-250MG
2-Amino-5-chloro-4-fluorobenzoic acid
2-Amino-5-chloro-4-fluorobenzoic acid
Formel: C₇H₅ClFNO₂
MW: 189,572 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD09861352
CAS-nummer: 351367-77-6