5-(Trifluoromethoxy)-2-(trifluoromethyl)-1H-indole, Technical Grade
Leverandør: Apollo Scientific
PC52230-1G PC52230-250MG
APOSPC52230-1GEA 8050 NOK
APOSPC52230-1G APOSPC52230-250MG
5-(Trifluoromethoxy)-2-(trifluoromethyl)-1H-indole, Technical Grade
5-(Trifluoromethoxy)-2-(trifluoromethyl)-1H-indole
Formel: C₁₀H₅F₆NO
MW: 269,143 g/mol
Lagringstemperatur: Fryseskap
MDL nummer: MFCD20226849
CAS-nummer: 1007235-31-5