3-Bromo-5-chloro-2-fluorobenzyl alcohol 95%
Leverandør: Apollo Scientific
PC52453-1G PC52453-250MG PC52453-5G
APOSPC52453-1GEA 3400 NOK
APOSPC52453-1G APOSPC52453-250MG APOSPC52453-5G
3-Bromo-5-chloro-2-fluorobenzyl alcohol 95%
3-Bromo-5-chloro-2-fluorobenzyl alcohol
Formel: C₇H₅BrClFO
MW: 239,469 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD29036613
CAS-nummer: 1809161-65-6