2-(Difluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid 95%
Leverandør: Apollo Scientific
PC52454-1G PC52454-250MG PC52454-5G
APOSPC52454-1GEA 4475 NOK
APOSPC52454-1G APOSPC52454-250MG APOSPC52454-5G
2-(Difluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid 95%
2-(Difluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
Formel: C₉H₆F₂N₂O₂
MW: 212,153 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD30498045
CAS-nummer: 2059954-47-9