2-Iodo-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 3-Carboxy-2-iodo-α,α,α-trifluorotoluene, 3-Carboxy-2-iodobenzotrifluoride
PC5275-1G PC5275-5G
APOSPC5275-1GEA 2050 NOK
APOSPC5275-1G APOSPC5275-5G
2-Iodo-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
2-Iodo-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formel: C₈H₄F₃IO₂
MW: 316,016 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD08059374
CAS-nummer: 766473-89-6