(R)-3-Amino-3-(4-fluorophenyl)propionic acid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Synonymer: (R)-3-Amino-3-(4-fluorophenyl)propanoic acid
PC530009-1G PC530009-5G
APOSPC530009-1GEA 2125 NOK
APOSPC530009-1G APOSPC530009-5G
(R)-3-Amino-3-(4-fluorophenyl)propionic acid 97%
(R)-3-Amino-3-(4-fluorophenyl)propionic acid
Formel: C₉H₁₀FNO₂
MW: 183,18 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD03840459
CAS-nummer: 151911-23-8