4-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: [4-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)phenyl]methanol
PC53001-1G PC53001-5G PC53001-10G PC53001-25G
APOSPC53001-1GEA 3075 NOK
APOSPC53001-1G APOSPC53001-5G APOSPC53001-10G APOSPC53001-25G
4-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol 98%
4-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol
Formel: C₈H₆F₄O₂
MW: 210,126 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD06660255
CAS-nummer: 86256-18-0