(S)-3-Amino-3-(4-fluorophenyl)propionic acid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
PC530010-1G PC530010-5G
APOSPC530010-1GEA 860 NOK
APOSPC530010-1G APOSPC530010-5G
(S)-3-Amino-3-(4-fluorophenyl)propionic acid 97%
(S)-3-Amino-3-(4-fluorophenyl)propionic acid
Formel: C₉H₁₀FNO₂
MW: 183,18 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD03840458
CAS-nummer: 151911-33-0