2-(Trifluoromethoxy)phenylacetylene 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 2-Ethynylphenyl trifluoromethyl ether, 1-Ethynyl-2-(trifluoromethoxy)benzene
PC53008-5G PC53008-1G PC53008-250MG
APOSPC53008-5GEA 2700 NOK
APOSPC53008-5G APOSPC53008-1G APOSPC53008-250MG
2-(Trifluoromethoxy)phenylacetylene 95+%
2-(Trifluoromethoxy)phenylacetylene
Formel: C₉H₅F₃O
MW: 186,131 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD03839994
CAS-nummer: 886363-40-2
FN: 1993
ADR: 3,III