3-Bromo-2-chloro-6-fluorobenzoic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC53025-1G PC53025-5G
APOSPC53025-1GEA 805 NOK
APOSPC53025-1G APOSPC53025-5G
3-Bromo-2-chloro-6-fluorobenzoic acid
3-Bromo-2-chloro-6-fluorobenzoic acid
Formel: C₇H₃BrClFO₂
MW: 253,453 g/mol
Smeltepunkt: 134…136 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD11856020
CAS-nummer: 1114809-13-0