2-Bromo-5-(trifluoromethyl)pyrimidine 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC53065-250MG PC53065-1G
APOSPC53065-250MGEA 895 NOK
APOSPC53065-250MG APOSPC53065-1G
2-Bromo-5-(trifluoromethyl)pyrimidine 95+%
2-Bromo-5-(trifluoromethyl)pyrimidine
Formel: C₅H₂BrF₃N₂
MW: 226,982 g/mol
Lagringstemperatur: Fryseskap
MDL nummer: MFCD14702304
CAS-nummer: 69034-09-9