2,6-Difluoro-N-methoxy-N-methyl-4-(trifluoromethyl)benzamide
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC53066-1G PC53066-250MG
APOSPC53066-1GEA 14150 NOK
APOSPC53066-1G APOSPC53066-250MG
2,6-Difluoro-N-methoxy-N-methyl-4-(trifluoromethyl)benzamide
2,6-Difluoro-N-methoxy-N-methyl-4-(trifluoromethyl)benzamide
Formel: C₁₀H₈F₅NO₂
MW: 269,168 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD28963752
CAS-nummer: 1980040-18-3