5-Fluoro-3-cyclopropylphenol
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC53081-1G PC53081-250MG
APOSPC53081-1GEA 895 NOK
APOSPC53081-1G APOSPC53081-250MG
5-Fluoro-3-cyclopropylphenol
5-Fluoro-3-cyclopropylphenol
Formel: C₉H₉FO
MW: 152,166 g/mol
Lagringstemperatur: Fryseskap
MDL nummer: MFCD25994491
CAS-nummer: 1402666-87-8