5-Bromo-2,4-difluorophenol 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC53121-1G PC53121-250MG PC53121-5G
APOSPC53121-1GEA 1300 NOK
APOSPC53121-1G APOSPC53121-250MG APOSPC53121-5G
5-Bromo-2,4-difluorophenol 95+%
5-Bromo-2,4-difluorophenol
Formel: C₆H₃BrF₂O
MW: 208,988 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD20231458
CAS-nummer: 355423-48-2