6-Bromo-4-chloro-8-fluoroquinoline 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC53129-1G PC53129-250MG PC53129-100MG
APOSPC53129-1GEA 3475 NOK
APOSPC53129-1G APOSPC53129-250MG APOSPC53129-100MG
6-Bromo-4-chloro-8-fluoroquinoline 97%
6-Bromo-4-chloro-8-fluoroquinoline
Formel: C₉H₄BrClFN
MW: 260,49 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD09861346
CAS-nummer: 1019016-66-0