2-Fluoro-3-nitrobenzonitrile
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC53131-1G PC53131-5G PC53131-25G
APOSPC53131-1GEA 395 NOK
APOSPC53131-1G APOSPC53131-5G APOSPC53131-25G
2-Fluoro-3-nitrobenzonitrile
2-Fluoro-3-nitrobenzonitrile
Formel: C₇H₃FN₂O₂
MW: 166,109 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD11849938
CAS-nummer: 1214328-20-7