3-Fluoro-5-methoxycarbonylbenzeneboronic acid, pinacol ester
Leverandør: Apollo Scientific
Synonymer: 3-Fluoro-5-methoxycarbonylpohenylboronic acid pinacol ester, Methyl 3-fluoro-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzoate
PC53153-1G PC53153-5G
APOSPC53153-1GEA 2525 NOK
APOSPC53153-1G APOSPC53153-5G
3-Fluoro-5-methoxycarbonylbenzeneboronic acid, pinacol ester
3-Fluoro-5-methoxycarbonylbenzeneboronic acid, pinacol ester
Formel: C₁₄H₁₈BFO₄
MW: 280,1 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD12546616
CAS-nummer: 1016979-31-9