3,5-Difluoro-4-hydroxyacetophenone 99%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 1-(3,5-Difluoro-4-hydroxyphenyl)ethanone
PC53154-250MG PC53154-100MG
APOSPC53154-250MGEA 8225 NOK
APOSPC53154-250MG APOSPC53154-100MG
3,5-Difluoro-4-hydroxyacetophenone 99%
3,5-Difluoro-4-hydroxyacetophenone
Formel: C₈H₆F₂O₂
MW: 172,129 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD09787482
CAS-nummer: 133186-55-7