2,5-Difluoro-4-hydroxybenzonitrile
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC53157-1G PC53157-250MG
APOSPC53157-1GEA 3650 NOK
APOSPC53157-1G APOSPC53157-250MG
2,5-Difluoro-4-hydroxybenzonitrile
2,5-Difluoro-4-hydroxybenzonitrile
Formel: C₇H₃F₂NO
MW: 155,102 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD09258917
CAS-nummer: 887267-05-2