(2R)-2-Amino-1,1,1-trifluoropropane 99%
Leverandør: Apollo Scientific
Danger
Synonymer: (2R)-1,1,1-Trifluoropropan-2-amine
PC53181-1G PC53181-250MG
APOSPC53181-1GEA 6275 NOK
APOSPC53181-1G APOSPC53181-250MG
(2R)-2-Amino-1,1,1-trifluoropropane 99%
(2R)-2-Amino-1,1,1-trifluoropropane
Formel: C₃H₆F₃N
MW: 113,082 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD16817687
CAS-nummer: 779303-24-1
FN: 2733
ADR: 3+8,III