2,6-Difluoro-3,5-dinitrotoluene
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 2,4-Difluoro-3-methyl-1,5-dinitrobenzene
PC53183-1G PC53183-250MG
APOSPC53183-1GEA 6275 NOK
APOSPC53183-1G APOSPC53183-250MG
2,6-Difluoro-3,5-dinitrotoluene
2,6-Difluoro-3,5-dinitrotoluene
Formel: C₇H₄F₂N₂O₄
MW: 218,114 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD16620286
CAS-nummer: 112822-76-1
FN: 2811
ADR: 6.1,III