3-Fluoro-4-sulphamoylbenzoic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC53203-1G PC53203-250MG
APOSPC53203-1GEA 2650 NOK
APOSPC53203-1G APOSPC53203-250MG
3-Fluoro-4-sulphamoylbenzoic acid
3-Fluoro-4-sulphamoylbenzoic acid
Formel: C₇H₆FNO₄S
MW: 219,19 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD21602650
CAS-nummer: 244606-37-9