2-Bromo-5-chloro-4-fluorobenzaldehyde
Leverandør: Apollo Scientific
PC53327-1G PC53327-250MG PC53327-5G
APOSPC53327-1GEA 5075 NOK
APOSPC53327-1G APOSPC53327-250MG APOSPC53327-5G
2-Bromo-5-chloro-4-fluorobenzaldehyde
2-Bromo-5-chloro-4-fluorobenzaldehyde
Formel: C₇H₃BrClFO
MW: 237,454 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD28733864
CAS-nummer: 1806838-88-9