5-Fluoro-2-iodophenol
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 5-Fluoro-2-iodo-phenol
PC53345-1G PC53345-250MG PC53345-5G
APOSPC53345-1GEA 3775 NOK
APOSPC53345-1G APOSPC53345-250MG APOSPC53345-5G
5-Fluoro-2-iodophenol
5-Fluoro-2-iodophenol
Formel: C₆H₄FIO
MW: 237,998 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD16999912
CAS-nummer: 186589-87-7