4-(1,1-Difluoroethyl)benzaldehyde
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC53353-1G PC53353-250MG
APOSPC53353-1GEA 9125 NOK
APOSPC53353-1G APOSPC53353-250MG
4-(1,1-Difluoroethyl)benzaldehyde
4-(1,1-Difluoroethyl)benzaldehyde
Formel: C₉H₈F₂O
MW: 170,156 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD17015610
CAS-nummer: 55805-22-6