4-(1,1-Difluoroethyl)benzyl alcohol
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: [4-(1,1-Difluoroethyl)phenyl]methanol
PC53355-1G PC53355-250MG
APOSPC53355-1GEA 10625 NOK
APOSPC53355-1G APOSPC53355-250MG
4-(1,1-Difluoroethyl)benzyl alcohol
4-(1,1-Difluoroethyl)benzyl alcohol
Formel: C₉H₁₀F₂O
MW: 172,172 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD27925457
CAS-nummer: 55805-25-9