(2S)-2-amino-3-(4-bromo-2-fluorophenyl)propanoic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC53369-1G PC53369-5G
APOSPC53369-1GEA 1975 NOK
APOSPC53369-1G APOSPC53369-5G
(2S)-2-amino-3-(4-bromo-2-fluorophenyl)propanoic acid
(2S)-2-amino-3-(4-bromo-2-fluorophenyl)propanoic acid
Formel: C₉H₉BrFNO₂
MW: 262,076 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD14561453
CAS-nummer: 1213206-88-2