4-Bromo-2-fluoro-5-nitrobenzoic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC53405-1G PC53405-250MG
APOSPC53405-1GEA 450 NOK
APOSPC53405-1G APOSPC53405-250MG
4-Bromo-2-fluoro-5-nitrobenzoic acid
4-Bromo-2-fluoro-5-nitrobenzoic acid
Formel: C₇H₃BrFNO₄
MW: 264,005 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD11977380
CAS-nummer: 355423-16-4