4-Bromo-2-fluoro-5-iodobenzoic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC53406-1G PC53406-250MG PC53406-5G
APOSPC53406-1GEA 5825 NOK
APOSPC53406-1G APOSPC53406-250MG APOSPC53406-5G
4-Bromo-2-fluoro-5-iodobenzoic acid
4-Bromo-2-fluoro-5-iodobenzoic acid
Formel: C₇H₃BrFIO₂
MW: 344,904 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD24107175
CAS-nummer: 1521585-65-8