6-Bromo-4-fluoro-1H-indole
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC53423-1G PC53423-250MG
APOSPC53423-1GEA 3275 NOK
APOSPC53423-1G APOSPC53423-250MG
6-Bromo-4-fluoro-1H-indole
6-Bromo-4-fluoro-1H-indole
Formel: C₈H₅BrFN
MW: 214,034 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD07781550
CAS-nummer: 885520-59-2